Merck
ENAH942F2A7A
Enamine
2,4-dichloro-5-cyclopentylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,4-dichloro-5-cyclopentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2/c10-8-7(5-12-9(11)13-8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YVQNZRAXNJOUSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288411
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)