Merck
ENAH942F28B9
Enamine
tert-butyl 3-[4-(aminomethyl)phenyl]azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-(aminomethyl)phenyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-9-13(10-17)12-6-4-11(8-16)5-7-12/h4-7,13H,8-10,16H2,1-3H3
InChI Key
BHIRGVXJCLHZCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865460
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865460
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)