Merck
ENAH93E75ACB
Enamine
N-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
84-86
Iupac Name
N-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-11-10-7-8-12-13(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,11H,1H3
InChI Key
LHROKLSNUJKPQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8143354
Melting Point
84-86
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8143354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)