Merck
ENAH93E75749
Enamine
2-(2-methyl-1,3-benzoxazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2-methylbenzo[d]oxazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.2ClH/c1-7-12-10-8(5-6-11)3-2-4-9(10)13-7;;/h2-4H,5-6,11H2,1H3;2*1H
InChI Key
KWFSDYYUYVFDRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624419
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624419
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)