Merck
ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
InChI Key
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)