Merck
ENAH93E752DD
Enamine
5,7-dichloro-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
266-268
Iupac Name
5,7-dichloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3Cl2NO3/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)14-7(6)12/h1-2H,(H,11,13)
InChI Key
KZMDVQUHXZGVGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027128
Melting Point
266-268
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)