Merck
ENAH93E75040
Enamine
5,5-dimethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
101-103
Iupac Name
5,5-dimethyl-4,5-dihydro-3-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c1-5(2)3-4(6)7-8-5/h3,7H,6H2,1-2H3
InChI Key
GTDVOVRXAGGTHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050529
Melting Point
101-103
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)