Merck
ENAH93E74E75
Enamine
methyl 2-oxo-1H,2H-[1,3]oxazolo[5,4-c]pyridine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-hydroxyoxazolo[5,4-c]pyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7(11)5-6-4(2-3-9-5)10-8(12)14-6/h2-3H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
KNMPTTDVTDZZIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463806
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463806
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)