Merck
ENAH93E749B3
Enamine
2-(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.94
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564355
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)