Merck
ENAH93E74938
Enamine
1-(6-chloropyridin-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(6-chloropyridin-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-2-1-6(5-11-7)8(10)3-4-8;/h1-2,5H,3-4,10H2;1H
InChI Key
LNWSXCFZULWRDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22169240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22169240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)