Merck
ENAH93E74923
Enamine
5-bromo-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
102-104
Iupac Name
5-bromo-3-(perfluoroethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrF5N2/c8-3-1-4(5(14)15-2-3)6(9,10)7(11,12)13/h1-2H,(H2,14,15)
InChI Key
SCSJMDVMRHZZMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Melting Point
102-104
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)