Merck
ENAH93E746BA
Enamine
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.04
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6IN3/c1-10-4-5(7)6(9-10)2-3-8/h4H,2H2,1H3
InChI Key
RRDPOWRBXCZINK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)