Merck
ENAH93E74622
Enamine
5-amino-3-hydroxypentanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-amino-3-hydroxypentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c6-2-1-4(7)3-5(8)9;/h4,7H,1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI Key
PAGAVBSDHJVQNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651184
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651184
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)