Merck
ENAH93E743E2
Enamine
9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13F2NO2.ClH/c10-9(11)6-1-5(8(13)14)2-7(9)4-12-3-6;/h5-7,12H,1-4H2,(H,13,14);1H
InChI Key
BYFXYCIPBQUZMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682498
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682498
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)