Merck
ENAH93E7410E
Enamine
(1-fluorocyclohexyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-fluorocyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13FO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
InChI Key
CLRVUZYFZVVVBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)