Merck
ENAH93E74011
Enamine
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
159-162
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m0./s1
InChI Key
OZSJLLVVZFTDEY-RFKZQXLXSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951
Melting Point
159-162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)