Merck
ENAH93E74002
Enamine
tert-butyl 4-(3-bromo-2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-bromo-2-oxopropyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-10(5-7-15)8-11(16)9-14/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
XYDJXFFRMCPJRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201513
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201513
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)