Merck
ENAH93E73EAA
Enamine
(3R)-4,4-dimethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(R)-4,4-dimethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-5-6(8)7(2,3)4;/h1,6H,8H2,2-4H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
PTXMXRUISKVVCY-RGMNGODLSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)