Merck
ENAH908237C6
Enamine
(2-methyl-1H-indol-6-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-methyl-1H-indol-6-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-7-4-9-3-2-8(6-11)5-10(9)12-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3
InChI Key
XFDJTZHMJBBKHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488545
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488545
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)