Merck
ENAH9082352C
Enamine
(5,6-dichloro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
202-207
Iupac Name
(5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H7Cl2N3/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(3-11)12-6/h1-2H,3,11H2,(H,12,13)
InChI Key
ROLMMAUMZSFHNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-885043
Melting Point
202-207
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-885043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)