Merck
ENAH9082336A
Enamine
2,4,7-trimethyl-1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,4,7-trimethyl-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C15H14N2/c1-9-6-7-16-14-12(9)4-5-13-10(2)8-11(3)17-15(13)14/h4-8H,1-3H3
InChI Key
RWHMFNNPBWGBTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501700
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)