Merck
ENAH90822EE0
Enamine
methyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
HKSRVMZNIUYTFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492635
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492635
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)