Merck
ENAH90822C11
Enamine
1,2,5-thiadiazol-3-yl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
50-52
Iupac Name
1,2,5-thiadiazol-3-yl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3HF3N2O3S2/c4-3(5,6)13(9,10)11-2-1-7-12-8-2/h1H
InChI Key
SUNWQKIYPDHEEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464785
Melting Point
50-52
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464785
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)