Merck
ENAH908229EB
Enamine
tert-butyl 4-(4-amino-3-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-3-methylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H25N3O2/c1-12-11-13(5-6-14(12)17)18-7-9-19(10-8-18)15(20)21-16(2,3)4/h5-6,11H,7-10,17H2,1-4H3
InChI Key
VVQHZVVDJPYECU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3341707
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3341707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)