Merck
ENAH90822796
Enamine
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-6-4(1-2-10-6)3-11-7(5)9/h1-3,10H
InChI Key
VKURKVIJOJHJOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)