Merck
ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.94
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)