Merck
ENAH90822003
Enamine
tert-butyl 2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-5-6-11-7-8(10)12-9(2,3)4/h1H,6-7H2,2-4H3
InChI Key
SUOOPKUCCQIHHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3686097
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3686097
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)