Merck
ENAH65927BF2
Enamine
3-heptylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.77
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-heptylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-8-9-12-10-11;/h11-12H,2-10H2,1H3;1H
InChI Key
ZAIKRBXEWGAVES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)