Merck
ENAH6591F932
Enamine
5,8-diazaspiro[2.6]nonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
5,8-diazaspiro[2.6]nonane
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-2-7(1)5-8-3-4-9-6-7/h8-9H,1-6H2
InChI Key
YTHRUQKSVTZEDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4330308
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4330308
  • 試験成績書(COA)