Merck
ENAH6591F3C4
Enamine
tert-butyl 3-{[1-(2-chloropyrimidin-5-yl)-N-methylformamido]methyl}azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.81
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-chloro-N-methylpyrimidine-5-carboxamido)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN4O3/c1-15(2,3)23-14(22)20-8-10(9-20)7-19(4)12(21)11-5-17-13(16)18-6-11/h5-6,10H,7-9H2,1-4H3
InChI Key
FUSJZEFHQQMKRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463977
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463977
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)