Merck
ENAH65919C38
Enamine
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-benzyl-4-methylpiperazin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-14-7-8-15(13(10-14)11-16)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13,16H,7-11H2,1H3
InChI Key
JFTRITAAICMOTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118091
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5118091
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)