Merck
ENAH65919BD9
Enamine
4-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)phenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7N3OS.ClH/c9-8-10-7(11-13-8)5-1-3-6(12)4-2-5;/h1-4,12H,(H2,9,10,11);1H
InChI Key
KTCXUDXNXWEMTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447538
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447538
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)