Merck
ENAH65919BBE
Enamine
(2S)-1-(piperazin-1-yl)butan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(S)-1-(piperazin-1-yl)butan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-2-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h8-9,11H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
QFHKAHRMNXZOAS-QMMMGPOBSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988004
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)