Merck
ENAH65919A97
Enamine
tert-butyl 2-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
311.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 2-(iodomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18INO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
QCETXLFSWJGTAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4260235
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4260235
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)