Merck
ENAH5802F395
Enamine
3-(2-phenylethyl)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
$158.75
100 MG
$266.25
250 MG
$433.75
ベンダーカタログ番号: W11413-50MG
$158.75
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
$158.75
100 MG
$266.25
250 MG
$433.75
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: W11413-50MG
$158.75
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-phenethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)6-7-11-8-12-9-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
InChI Key
VLLUGCZJSXSXGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215608
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215608