Merck
ENAH5802F128
Enamine
1-amino-N-methoxy-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-amino-N-methoxy-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-8(10-2)5(9)6(7)3-4-6;/h3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
YINOXVJNOAWCDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438345
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438345
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)