Merck
ENAH5802EF61
Enamine
7lambda6-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4,7,7-tetrone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c10-5-7(9-6(11)8-5)2-1-3-14(12,13)4-7/h1-4H2,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
IXAVCDGXOSIGJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)