Merck
ENAH5802EF4F
Enamine
2-{3-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methyl-6-(2-pyridinyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11-13-10(6-14(8)11)9-4-2-3-5-12-9/h2-7H,1H3
InChI Key
QVQLRIDRLKDYCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)