Merck
ENAH5802EF04
Enamine
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-7-14(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
FXTYNGNFIMWUGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)