Merck
ENAH5802EEDE
Enamine
N-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
221-223
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c1-13-7-4-3-6(12-9(10)11)5-8(7)14-2;/h3-5H,1-2H3,(H4,10,11,12);1H
InChI Key
ZEURWQZJKFZVHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487
Melting Point
221-223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)