Merck
ENAH5802ED7D
Enamine
1,4-dimethyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
124-125
Iupac Name
1,4-dimethyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Inchi Code
1S/C4H7N3O2/c1-6-3(8)5-7(2)4(6)9/h1-2H3,(H,5,8)
InChI Key
NWNNZPUYFSACQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303725
Melting Point
124-125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)