Merck
ENAH5802ECC0
Enamine
disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
408.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,6-dihydroxy-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate
Inchi Code
1S/C10H13N4O9P.2Na/c15-5-3(1-22-24(19,20)21)23-9(6(5)16)14-2-11-4-7(14)12-10(18)13-8(4)17;;/h2-3,5-6,9,15-16H,1H2,(H2,19,20,21)(H2,12,13,17,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI Key
QQPVYRBCIRHGSZ-LGVAUZIVSA-L
保管温度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7409250
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7409250
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)