Merck
ENAH5802EB8D
Enamine
1-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,2-dimethylthiomorpholino)propan-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NOS/c1-8(11)6-10-4-5-12-9(2,3)7-10/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
NEOUQWZYIWATSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)