Merck
ENAH5802E911
Enamine
7-benzyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.76
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-benzyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17NO2.ClH/c16-13(17)14-8-6-12(7-9-14)15(14)10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17);1H
InChI Key
JSHLVDFJCCIXNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436542
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436542
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)