Merck
ENAH5802E86E
Enamine
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
225-227
Iupac Name
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c1-14-8-6(4-10)2-5(9(12)13)3-7(8)11/h2-3,11H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
OAVDWAYIRGAPCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900
Melting Point
225-227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)