Merck
ENAH5802E641
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-indole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-1H-indole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-10(12(16)17)5-4-6-11(9)15/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
CWJPJSSNLZZODJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433018
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)