Merck
ENAH5802E52D
Enamine
1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-14-8(11)7-10(9(12)13)5-3-4-6-10/h2-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
UMFBLSWBMZDQLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6225854
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6225854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)