Merck
ENAH5802E51B
Enamine
7-chloro-[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4S/c6-3-2-4(9-1-8-3)11-5(7)10-2/h1H,(H2,7,10)
InChI Key
UYOPZAUUUUNIFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697278
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)