Merck
ENAH5802E441
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.46
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
DAVNMVQPSJBHDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1611053
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)