Merck
ENAH5802E3B7
Enamine
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2/c1-6(8,9)4-2-3-10-5(7)11-4/h2-3H,1H3
InChI Key
GCKITAKNLKJIJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)